Learn More
Titan(IV)oxid, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP 99 bis 100,5 %, Solstice.
Artikelnummer. 15661390
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
250 Gramm
6 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15661390 6 x 1 kg 6 Stück
15641390 250 g 250 Gramm
15631390 1 kg 1 Kilogramm
15651390 25 kg 25 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15661390 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 140276X1KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    646.00 CHF
    571.63 CHF / 6 Stück
    Sparen 74.37 CHF
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, Ph. Eur., USP, 99 bis 100.5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13463-67-7
Summenformel O2Ti
Molekulargewicht (g/mol) 79.87
MDL-Nummer MFCD00011269 MFCD00210650
InChI-Schlüssel GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Titandioxid, Titan-IV-oxid, Rutil, Brookit, Titanweiß, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
IUPAC-Name Dioxotitan
SMILES O=[Ti]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titan(IV)oxid
Namenshinweis Erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur.BP, USP
Physikalische Form Pulver
Menge 6 x 1 kg
Dichte 4,26 g/ml bei 25 °C
Strukturformel TiO2
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 79.87
Reinheit (%) 99,0 bis 100,5 % (Begrenzung der getrockneten Substanz)
Güte puriss.