Learn More
Titan(IV)-methylphenoxid, tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11433780
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11433780 1 kg 1 Kilogramm
11423780 10 g 10 Gramm
11413780 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433780 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 089454.A1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28503-70-0
Summenformel C28H28O4Ti
MDL-Nummer MFCD00061534
Synonym Titanium(IV) cresylate
Spezifikation
Siedepunkt 230°C to 240°C (0.01mmHg)
Chemischer Name oder Material Titanium (IV) methylphenoxide
Schmelzpunkt -36°C
Farbe Rot
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 kg
Flammpunkt 66°C (150°F)
Formelmasse 476.43
Güte Technisch
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.055 g/mL