Learn More
Titan(IV)-iodid, wasserfrei, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051172
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11378588
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040663.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7720-83-4
Titanium(IV) iodide, anhydrous is used in the CVD of titanium nitride films with optimized characteristics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7720-83-4
MDL-Nummer MFCD00043077
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium(IV) iodide
Schmelzpunkt 150°C
Namenshinweis Anhydrous
Physikalische Form Klumpen, ampulliert unter Argon
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3260
Löslichkeitsinformationen Soluble in dichloromethane,chloroform,carbon disulfide.
Formelmasse 555.52
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Acrid
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 4.30 g/mL