Learn More
Titan(IV)-fluorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10658064 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
Artikelnummer. 10658064
Marke: Thermo Scientific Acros 308431000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Lewis-Säure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-63-3
Summenformel TiF4
Molekulargewicht (g/mol) 123.89
MDL-Nummer MFCD00042545
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium(IV) fluoride
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver und/oder Stückchen
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel TiF4
Merck Index 15, 9635
Formelmasse 123.89
Reinheit (%) 99%