Learn More
Titan(IV)-ethoxid, TiO2 33 % min., Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 150°C to 152°C (10mmHg) |
| Chemischer Name oder Material | Titanium (IV) ethoxide |
| Schmelzpunkt | -40°C |
| Farbe | Gelb |
| Physikalische Form | Flüssigkeit |
| Menge | 5 g |
| Flammpunkt | 28°C (84°F) |
| Geruch | Alkoholähnlich |
| Brechungsindex | 1.5043 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Titanium(IV) ethoxide, TiO2 33% min
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: Titanium(IV) ethoxide, Titanium(IV) isopropoxide