Learn More
Titan(IV)-ethoxid, TiO2 33 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15402967
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15402967 50 g 50 Gramm
15492957 5 g 5 Gramm
15412967 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15402967 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 077142.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3087-36-3 | C8H20O4Ti | 228.111 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3087-36-3
Summenformel C8H20O4Ti
Molekulargewicht (g/mol) 228.111
MDL-Nummer MFCD00009071
InChI-Schlüssel JMXKSZRRTHPKDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium iv ethoxide, ethyl titanate, titanium tetraethoxide, titanium ethoxide, tetraethyl titanate, titanium iv ethanolate, titanium 4+ tetraethanolate, titanium 4+ ethanolate
PubChem CID 76524
IUPAC-Name Ethanolat; Titan(4+)
SMILES CC[O-].CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Ti+4]
Specifications
Siedepunkt 150°C to 152°C (10mmHg)
Chemischer Name oder Material Titanium (IV) ethoxide
Schmelzpunkt -40°C
Farbe Gelb
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 50 g
Strukturformel Ti(OCH2CH3)4
UN-Nummer UN2924
Flammpunkt 28°C (84°F)
Löslichkeitsinformationen Soluble in organic solvents; Decomposes in water.
Formelmasse 228.15
Concentration or Composition (by Analyte or Components) TiO2 33% min
Geruch Alkoholähnlich
Brechungsindex 1.5043
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.088 g/mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Titanium(IV) ethoxide, TiO2 33% min
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Titanium(IV) ethoxide, Titanium(IV) isopropoxide