Learn More
Titan(IV)-Ethoxid, 33–35 % TiO2, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11934151 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11934151 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
10531091 50 g Glasflasche 50 Gramm
10072840 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11934151 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 223760010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3087-36-3 | C8H20O4Ti | 228.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Lewis-Säure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3087-36-3
Summenformel C8H20O4Ti
Molekulargewicht (g/mol) 228.15
InChI-Schlüssel JMXKSZRRTHPKDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium iv ethoxide, ethyl titanate, titanium tetraethoxide, titanium ethoxide, tetraethyl titanate, titanium iv ethanolate, titanium 4+ tetraethanolate, titanium 4+ ethanolate
PubChem CID 76524
IUPAC-Name Ethanolat; Titan(4+)
SMILES CC[O-].CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Ti+4]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium(IV) ethoxide
Schmelzpunkt -40.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0900g/mL
Siedepunkt 150.0°C to 152.0°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 33°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Ti(OC2H5)4
Brechungsindex 1.5050 to 1.5070
Menge 1 kg
Beilstein 01,III,1338
Relative Dichte 1.09
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: hydrolysis.
Viskosität 60-80 mPa.s (20°C)
Formelmasse 228.15
Reinheit (%) 33-35% TiO2
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Titanium(IV) ethoxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.