Learn More
Titan-Dioxid(IV), reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10695502 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10695502 500 g Kunststoffpulverbehälter 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10695502 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. T/1900/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Siedepunkt 2900°C
Schmelzpunkt 1855°C
CAS 13463-67-7
Farbe Weiß
pH 3.5 to 4.5
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 500 g
Summenformel O2Ti
MDL-Nummer MFCD00011269 MFCD00210650
Synonym titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
InChI-Schlüssel GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Ti]=O
IUPAC-Name Dioxotitan
Molekulargewicht (g/mol) 79.87
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
Formelmasse 79.88g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter