Learn More
Titanium(IV) chloride solution, 0.09 M in 20% HCl, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15655430 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
4 x 100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 15655430
Marke: Honeywell-Fluka 4049854X100ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium(IV) chloride solution
Namenshinweis 0.09 M in 20% HCl
CAS 7550-45-0
Menge 4 x 100 mL
Summenformel Cl4Ti
Strukturformel H2O
MDL-Nummer MFCD00011332
UN-Nummer UN2922
Synonym titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4
InChI-Schlüssel XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
IUPAC-Name Titan(4+); Tetrachlorid
Molekulargewicht (g/mol) 189.667
PubChem CID 160960
Verpackung Glasflasche
Dichte 1.099 g/mL at 25 °C