Learn More
Titanium(Iv) Chloride, ReagentPlus™, 99.9% trace metals basis, Honeywell™
Artikelnummer. 15651840 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
200 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
200 Gramm
Artikelnummer. 15651840
Marke: Honeywell Research Chemicals 208566200G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, 99.9 % Spurenmetallbasis
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 136.4°C
Chemischer Name oder Material Titanium(IV) Chloride
Schmelzpunkt -24°C
CAS 7550-45-0
Farbe Farblos bis hellgelb
Physikalische Form Liquid
Menge 200 g
Summenformel Cl4Ti
Strukturformel TiCl4
MDL-Nummer MFCD00011267
UN-Nummer UN1838
Synonym titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4
InChI-Schlüssel XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
IUPAC-Name Titan(4+); Tetrachlorid
Molekulargewicht (g/mol) 189.667
PubChem CID 160960
Formelmasse 189.68g/mol
Reinheit (%) 99.9% (trace metals basis)
Güte ReagentPlus™
Verpackung Glasflasche
Dampfdruck 9.6mmHg (20°C), 50mmHg (55°C)
Dichte 1.73g/mL at 20°C