Learn More
Titanium(IV) Chloride, purum, ≥98% (AT), Honeywell™
Artikelnummer. 15657390 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. 15657390
Marke: Honeywell-Fluka 895411L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium(IV) chloride
CAS 7550-45-0
Menge 1 L
Summenformel Cl4Ti
Strukturformel TiCl4
MDL-Nummer MFCD00011267
UN-Nummer UN1838
Synonym titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4
InChI-Schlüssel XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
IUPAC-Name Titan(4+); Tetrachlorid
Molekulargewicht (g/mol) 189.667
PubChem CID 160960
Formelmasse 189.68g/mol
Reinheit (%) ≥98% (AT)
Dampfdruck 50 mmHg (55°C), 9.6 mmHg (20°C)
Dichte 1.73g/mL at 20°C