Learn More
Titan(IV)Chlorid, puriss, ≥99% (AT), Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
50 ml
250 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
50 Milliliter
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Titan-(IV)-Chlorid |
| Menge | 50 ml |
| Strukturformel | TiCl4 |
| UN-Nummer | UN1838 |
| Formelmasse | 189.68 mol |
| Reinheit (%) | ≥99 % (AT) |
| Dampfdruck | 50mmHg (55 °C), 9.6 mmHg (20 °C) |
| Dichte | 1.73 g/ml bei 20 °C |