Learn More
Titanium(Iv) Chloride, ≥99.995% trace metals basis, Honeywell™
Artikelnummer. 15602750 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
Artikelnummer. 15602750
Marke: Honeywell Research Chemicals 25431210G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
≥99.995% trace metals basis
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 136.4°C
Chemischer Name oder Material Titanium(IV) Chloride
Schmelzpunkt -25°C
CAS 7550-45-0
Menge 10 g
Summenformel Cl4Ti
Strukturformel TiCl4
MDL-Nummer MFCD00011267
UN-Nummer UN1838
Synonym titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4
InChI-Schlüssel XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
IUPAC-Name Titan(4+); Tetrachlorid
Molekulargewicht (g/mol) 189.667
PubChem CID 160960
Formelmasse 189.68g/mol
Reinheit (%) ≥99.995% (trace metals basis)
Verpackung Glasflasche
Dampfdruck 50mmHg (55°C), 9.6mmHg (20°C)
Dichte 1.73g/mL at 20°C