Learn More
Titanium(IV) chloride, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. 15431117
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 15431117
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 022979.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 7550-45-0 | Cl4Ti | 189.667 g/mol
Titanium(IV) chloride is used to make titanium metal, pigment titanium dioxide and is used in smoke screens. It is involved in the activation of pyrrolidines for better conversion through a modified Bouveault reaction, to the corresponding alpha, alpha -dimethylamines. In organometllic chemistry, it is used to prepare complexes like titanocene dichloride, which is a precursor to Ziegler-Natta catalysts. Tebbe’s reagent is an aluminum containing derivative of titanocene used for the olefination reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7550-45-0
Summenformel Cl4Ti
Molekulargewicht (g/mol) 189.667
MDL-Nummer MFCD00011267
InChI-Schlüssel XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
Synonym titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4
PubChem CID 160960
IUPAC-Name Titan(4+); Tetrachlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
Spezifikation
Siedepunkt 136°C to 137°C
Chemischer Name oder Material Titanium(IV) chloride
Schmelzpunkt °C to 25°C
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,hydrochloric acid and organic solvents.
Formelmasse 189.69
Brechungsindex 1.61
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.726