Learn More
Titan(IV)-chlorid, 99.0 % min., typischerweise 99.6 %, Thermo Scientific Chemicals
Zur Verwendung bei der Herstellung von Titan-Pigmenten und Metall, als Katalysator in organischen Synthesen, in irisierendem Glas
44.19 CHF - 622.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7550-45-0
Summenformel Cl4Ti
Molekulargewicht (g/mol) 189.667
MDL-Nummer MFCD00011267
InChI-Schlüssel XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
Synonym titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4
PubChem CID 160960
IUPAC-Name Titan(4+); Tetrachlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15401077
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
014713.AE
100 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15411077
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
014713.K2
1 L Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15421077
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
014713.L7
3 x 1 L Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
In manufacture of titanium pigments and metal, as a catalyst in organic syntheses, in iridescent glass, as a smoke screenTitanium(IV) chloride is used to make titanium metal, pigment titanium dioxide and is used in smoke screens. It is involved in the activation of pyrrolidines for better conversion through a modified Bouveault reaction, to the corresponding alpha, alpha -dimethylamines. In organometllic chemistry, it is used to prepare complexes like titanocene dichloride, which is a precursor to Ziegler-Natta catalysts. Tebbe’s reagent is an aluminum containing derivative of titanocene used for the olefination reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P260-P264b-P271-P280-P284-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H330-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 6.1, Packing Group: I
missing translation for 'einecsNumber' : 231-441-9
missing translation for 'rtecsNumber' : XR1925000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Titan(IV)-chlorid, 99.0 % min., typischerweise 99.6 %, Thermo Scientific Chemicals