Learn More
Titan(III)-chlorid zu Aluminium(III)-chlorid, TiCl3 76,0 bis 78,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11304257
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11304257 100 g 100 Gramm
11314257 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11304257 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 036729.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dient als Katalysator bei der Herstellung von Polypropylen.
Titanium(III) chloride-Aluminum(III) chloride, TiCl{3} 76.0-78.5% is used as a catalyst in the production of polypropylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12003-13-3
Summenformel AlCl12Ti3
Molekulargewicht (g/mol) 595.98
MDL-Nummer MFCD00145412
InChI-Schlüssel KSKPGAGLAZXNEO-UHFFFAOYSA-H
IUPAC-Name titanium(4+) aluminium(3+) heptachloride
SMILES Cl[Al](Cl)Cl.Cl[Ti](Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium(III) Chloride-Aluminum(III) Chloride
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 76.0 to 78.5%
Synonym Titanium aluminum chloride
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 596.15
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Titanium(III) chloride-Aluminum(III) chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.