Learn More
Titanium(Ii) Hydride, 98%, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7120876 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15631900
Marke: Honeywell-Fluka 209279100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
−325 mesh, 98%
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7704-98-5
MDL-Nummer MFCD00151301
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium(II) Hydride
Schmelzpunkt 400°C
Farbe Grau
Menge 100 g
Strukturformel TiH2
UN-Nummer UN1871
Formelmasse 49.88g/mol
Reinheit (%) 98%
Zündpunkt 437°F
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Powder
Dichte 3.91g/mL at 25°C