missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Titangranulat, 99.99 % (Metallbasis ohne Na und K), Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15466305
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15466305 500 g 500 Gramm
11314637 50 g 50 Gramm
11334637 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15466305 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039677.36
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7440-32-6
Summenformel Ti
Molekulargewicht (g/mol) 47.87
MDL-Nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI-Schlüssel RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC-Name Titan
SMILES [Ti]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Titanium granules
Menge 500 g
Geruch Geruchsneutral
Form Granular
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Na und K)
Reinheit (%) 99.99%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.