Learn More
Titanfolie, geglüht, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 x 100 mm
200 x 200 mm
200 x 1000 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Titanium |
| Farbe | Silberfarben bis grau |
| Namenshinweis | Annealed |
| Aussehen | Silver Gray foil |
| Menge | 100 x 100 mm |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Prozentgehaltsbereich | 99% (Metals basis) |
| Form | Folie, 0.5 mm (0.02 Zoll) dick |