Learn More
Titanfolie, 0.032 mm (0.0013 Zoll) Dicke, geglüht, 99.7 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338757
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
23 x 25 cm
23 x 100 cm
23 x 500 cm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11338757 23 x 100 cm -
11328757 23 x 25 cm 1 Stück
11348757 23 x 500 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11338757 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 035881.WG
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Form: Ca. 8.3 g/23 x 25 cm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-32-6
Summenformel Ti
Molekulargewicht (g/mol) 47.87
MDL-Nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI-Schlüssel RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC-Name Titan
SMILES [Ti]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium
Farbe Silberfarben bis grau
Namenshinweis Annealed
Schmelzpunkt 1660°C
Siedepunkt 3287°C
Aussehen Silver Gray foil
Dichte 4.506 g/cm3
Menge 23 x 100 cm
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.7% (Metals basis)
Form Folie, 0.032 mm (0.0013 Zoll) dick