Learn More
Titandioxid, TRC
Artikelnummer. 30003779
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30003779 25 g 25 Gramm
30009163 10 g 10 Gramm
30003923 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30003779 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT44677525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13463-67-7
Summenformel O2 Ti
Molekulargewicht (g/mol) 79.87
Synonym Titanium dioxide, TiO2
IUPAC-Name Dioxotitan
SMILES O=[Ti]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium dioxide
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/2O.Ti
Formelmasse 79.9378