Learn More
Titandioxid, Pulver, BAKER ANALYZED™ Reagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15598264 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15598264 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15598264 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 416201
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titandioxid
CAS 13463-67-7
Menge 500 g
Summenformel O2Ti
MDL-Nummer MFCD00011269 MFCD00210650
Synonym Titandioxid, Titan-IV-oxid, Rutil, Brookit, Titanweiß, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
InChI-Schlüssel GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Ti]=O
IUPAC-Name Dioxotitan
Molekulargewicht (g/mol) 79.87
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
Formelmasse 79.9
Güte BAKER ANALYZED™ Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 4.26 kg