Learn More
Titanwürfel, 6.4 x 6.4 x 6.4 mm (0.25x 0.25 x 0.25 Zoll), 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11351519
Titanwürfel, 6.4 x 6.4 x 6.4 mm (0.25x 0.25 x 0.25 Zoll), 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351519
1 Slug, 1 Stück
Click to view available options
Menge:
1 Slug
25 Slugs
5 Slugs
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11351519
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013998.QI
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-32-6
Summenformel Ti
Molekulargewicht (g/mol) 47.87
MDL-Nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI-Schlüssel RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC-Name Titan
SMILES [Ti]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium cube
Namenshinweis 6.4x6.4x6.4mm (0.25x0.25x0.25 in.)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 1 Slug
Reinheit (%) 99.99%
Geruch Odorless
Gewicht ≈1.2g/cube
Form Würfel
Name des Produkts
Titanwürfel, 6.4 x 6.4 x 6.4 mm (0.25x 0.25 x 0.25 Zoll), 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >