Learn More
Titancarbid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349307
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11349307
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040178.A1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 12070-08-5 | CTi | 59.88 g/mol
Used in preparation of cermets and abrasion-resistant surface coating on metal parts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12070-08-5
Summenformel CTi
Molekulargewicht (g/mol) 59.88
MDL-Nummer MFCD00011268
InChI-Schlüssel YXIVWSJCLXKLJL-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name methanidylidynetitaniumylium
SMILES [C-]#[Ti+]
Spezifikation
Siedepunkt 4820°C
Chemischer Name oder Material Titanium carbide
Schmelzpunkt ∽3140°C
Physikalische Form Pulver
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 99.5% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 59.91
Dichte 4.93
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato