Learn More
Titancarbid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339307
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11339307
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040178.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 12070-08-5 | CTi | 59.88 g/mol
Used in preparation of cermets and abrasion-resistant surface coating on metal parts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12070-08-5
Summenformel CTi
Molekulargewicht (g/mol) 59.88
MDL-Nummer MFCD00011268
InChI-Schlüssel YXIVWSJCLXKLJL-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name methanidylidynetitaniumylium
SMILES [C-]#[Ti+]
Spezifikation
Siedepunkt 4820°C
Chemischer Name oder Material Titanium carbide
Schmelzpunkt ∽3140°C
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99.5% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 59.91
Dichte 4.93
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Titanium carbide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Titanium carbide