Learn More
Titanborid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391139
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11391139 250 g 250 Gramm
11381139 50 g 50 Gramm
11371139 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11391139 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 011364.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Titanium boride is used in seals wear parts and cutting tools. It is used to make ballistic armour due to its high hardness. It is used to constitute composite materials in which the presence of the material serves to increase strength and fracture toughness of the matrix.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12045-63-5
Summenformel B2Ti
Molekulargewicht (g/mol) 69.487
MDL-Nummer MFCD00049595
InChI-Schlüssel QYEXBYZXHDUPRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium boride,
PubChem CID 131664302
IUPAC-Name Bor; Titan
SMILES [B].[B].[Ti]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium Boride
Schmelzpunkt 3225°C
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Dichte 4.38
Löslichkeitsinformationen Soluble in hydrogen peroxide and sulfuric acid.
Formelmasse 69.5