Learn More
Titanaluminid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378117
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11378117
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 022895.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Wird in Triebwerken für Flugzeugturbinen, Auslassventilen und Turboladern für PKW-Motoren verwendet, Zwischenverfahren für einige Walzwerkprodukte.
Titanium aluminide is used in aircraft turbine engines, exhaust valves and turbochargers for passenger vehicle engines, intermediate process for some mill products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12004-78-3
Summenformel Al3Ti
Molekulargewicht (g/mol) 128.812
MDL-Nummer MFCD00054094
InChI-Schlüssel OQPDWFJSZHWILH-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium aluminum, aluminum, compd. with titanium 3:1, aluminum; titanium, aluminum, compound with titanium 3:1
PubChem CID 6336852
IUPAC-Name Aluminium; Titan
SMILES [Al].[Al].[Al].[Ti]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium aluminide
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
UN-Nummer UN3178
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Reinheit (%) 99.5%