Learn More
Titanaluminid, -325 mesh, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399259
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11399259
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 088393.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 12003-96-2 | AlTi3+3 | 170.583 g/mol
It finds use in several applications including automobiles and aircraft. Also used in air frames, investment casting, turbocharger rotors, and wire/fiber metal matrix composites
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12003-96-2
Summenformel AlTi3+3
Molekulargewicht (g/mol) 170.583
MDL-Nummer MFCD00210656
InChI-Schlüssel JRDVYNLVMWVSFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum 3+ ion trititanium, aluminum, compd. with titanium 1:1
PubChem CID 44153015
IUPAC-Name Aluminium; Titan
SMILES [Al+3].[Ti].[Ti].[Ti]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium aluminide
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3089
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Reinheit (%) 99.5%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Luftempfindlich