Learn More
Thermo Scientific™ Titan3™ PTFE (hydrophobe) Spritzenfilter, 0.45 μm
Diese robusten hydrophoben PTFE-Spritzenvorsatzfilter sorgen für sauberere Probenextrakte, da sie störende Materialien und feine Partikel bereits vor der Injektion entfernen.
Marke:  Thermo Scientific™ 44504-NPC
554.52 CHF gültig bis 2024-05-06
Benutzen Sie den Promotions-Code "21711" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13597770
  • 583.71 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hervorragendes Leistungsverhalten
  • Membranen und Gehäuse mit einem geringen Anteil von extrahierbaren Substanzen stellen sicher, dass Ihre Probe nicht durch Kontaminanten aus dem Filter verunreinigt wird.
  • Leistungsverhalten getestet unter tatsächlichen HPLC-Bedingungen.
  • Der integrierte 1 mm Borosilikatglas-Vorfilter (30 mm Geräte) sorgt für mehr Sicherheit bei Proben mit hohem Feststoffgehalt.
  • Ein Verstärkungsring sorgt für eine größere Festigkeit des Gehäuses und verhindert Auslaufen und Bersten (30 mm Produkte, ausgelegt für einen Nenndruck von bis 120 psi)
  • Die Gehäuse sind aus lösungsmittelbeständigem Polypropylen mit einem geringen Anteil von extrahierbaren Substanzen gefertigt. Dieser Werkstoff wurde speziell für die Kompatibilität mit einem breiten Spektrum gängiger HPLC-Proben-Matrices ausgewählt.
  • Geeignet zur Filterung von Lösungen bei Temperaturen bis zu 100 °C
  • Praktisch und anwenderfreundlich
  • Die Farbcodierung vereinfacht die korrekte Wahl von Membran und Porengröße.
  • Verpackt in wiederverwendbaren, festen, transparenten, farbcodierten Behältern.
  • Spritzenfilter können im Autoklaven bei 125 °C für 15 Minuten sterilisiert werden
  • Verbesserter, auslaufsicherer Luer-Lock-Einlass; Filterauslass ausgeführt als männlicher Luer-Slip-Anschluss in Standardgröße, der die Filtratsammlung vereinfacht.
Spezifikation
Spezifikation
Gelb
0,45 μm
500
Spritzenfilter
PTFE
Hydrophob
Titan3
4 mm