Learn More
Thermo Scientific™ Titan3™ Nylon-Spritzenfilter
Wählen Sie diese Filter für maximale Zuverlässigkeit oder für Anwendungen mit hohem Feststoffgehalt.
Marke: Thermo Scientific™ 44513-NN
216.93 CHF gültig bis 2024-05-06
Benutzen Sie den Promotions-Code "21711" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.49200kg
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Titan3™ Nylonspritzenfilter mit ihren Membranen und Gehäusen mit geringem Gehalt an extrahierbaren Substanzen sind HPLC-leistungsgetestet und farbcodiert, um die richtige Membran- und Porengröße auszuwählen. Verbesserter Luer Lock-Einlass zur Vermeidung von Verlusten. Ein 1 mm Borosilikatglas-Vorfilter ist bei den meisten 30 mm Geräten mit einem Nenndruck von 120 psi vorhanden. Dies ist besonders bei Proben mit hohen Feststoffen von Vorteil, die größere Partikel aufweisen. Ein interner Ring sorgt für eine höhere Festigkeit des Gehäuses und verhindert so Auslaufen und Bersten. Titan3 Spritzenfilter sind in wiederverwendbaren, starren, transparenten und farbcodierten Behältern verpackt.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Spezifikation
Titan3 Polypropylen-Spritzenfiltergehäuse erfüllen die Anforderungen der 21 CFR 177.1520. | |
Grün | |
Ja | |
Nylon | |
Unsteril | |
<35 μl | |
Nein | |
Titan3 | |
Spritzenfilter | |
17 mm |
Transparent, grün | |
Titan3 Nylon-Spritzenfilter 0,45 µm, 17 mm, 200/Packung | |
Nylon | |
0,45 μm | |
Probenfiltration: allgemeine Verwendung, die meisten HPLC-Proben | |
Medizinische Qualität, lösungsmittelbeständig, reines Polypropylen | |
115 psi | |
200 pro Packung | |
17 mm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.