Learn More
Thermo Scientific™ Titan3™ Nylon-Spritzenfilter
Artikelnummer. 13406916 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
0,45 μm
1,25 μm
5,0 μm
Durchmesser (metrisch):
4 mm
17 mm
30 mm
Vorfilter:
Ja
Nein
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
Wählen Sie diese Filter für maximale Zuverlässigkeit oder für Anwendungen mit hohem Feststoffgehalt.
Die Thermo Scientific™ Titan3™ Nylonspritzenfilter mit ihren Membranen und Gehäusen mit geringem Gehalt an extrahierbaren Substanzen sind HPLC-leistungsgetestet und farbcodiert, um die richtige Membran- und Porengröße auszuwählen. Verbesserter Luer Lock-Einlass zur Vermeidung von Verlusten. Ein 1 mm Borosilikatglas-Vorfilter ist bei den meisten 30 mm Geräten mit einem Nenndruck von 120 psi vorhanden. Dies ist besonders bei Proben mit hohen Feststoffen von Vorteil, die größere Partikel aufweisen. Ein interner Ring sorgt für eine höhere Festigkeit des Gehäuses und verhindert so Auslaufen und Bersten. Titan3 Spritzenfilter sind in wiederverwendbaren, starren, transparenten und farbcodierten Behältern verpackt.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Titan3 Polypropylen-Spritzenfiltergehäuse erfüllen die Anforderungen der 21 CFR 177.1520.
Farbe Transparent, grün
Einwegprodukt Ja
Material (Membran) Nylon
Porengröße 0,45 μm
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probenfiltration: allgemeine Verwendung, die meisten HPLC-Proben
Totvolumen (nach Luftspülung) <157 μl
Gehäusematerial Medizinische Qualität, reines Polypropylen
Vorfilter Ja
Nenndruck 210 psi
Produktlinie Titan3
Menge 100/Packung
Typ Spritzenfilter
Durchmesser (metrisch) 30 mm
Durchmesser (metrisch) Membran 30 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.