Learn More
Epredia™ TissueLoc™ Cassette IV Biopsy Cassettes in Tube Packs
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Farbe:
Beige
Blau
Gelb
Gelbbraun
Grau
Grün
Hellgrün
Lavendel
Lila
Orange
Rosa
Packungsgröße:
750 Stück
Beschreibung
Druck
- Die Oberflächenbeschaffenheit und die verstärkten Druckflächen wurden zur Optimierung der Druckqualität konzipiert
- Das Röhrchendesign wurde speziell entwickelt, um Staus zu reduzieren und Ausfallzeiten zu vermeiden
Sammlung, Verarbeitung und Einbettung
- Kassettendesign und Durchflusseigenschaften wurden getestet, um eine effizientes Reagenzaustausch zu gewährleisten
- Die Öffnungs- und Schließkräfte sind an eine einfache Handhabung angepasst und schützen gleichzeitig wertvolle Gewebeproben
Schnitt-
- Präzisionstechnik für die feste Verbindung mit Mikrotomen
Archivierung
- Die Oberflächenstruktur der Kassette optimiert die Scannbarkeit für die Archivierung
Spezifikation
Spezifikation
| Poren | Kleine Quadrate |
| Verschluss inklusive | Ja |
| Menge | 750/Karton |
| Verschlusstyp | Separater Deckel, rückseitiges Scharnier |
| PrintMate-kompatibel | Ja |
| Farbe | Rosa |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Zur Verwendung mit PrintMate™ Druckern |
| Produkttyp | TissueLoc Biopsiekassette |