Learn More
Kartell™ Gewebeeinbettungskassetten – Typ Uni
Für Paraffineinschlüsse, Universalausführung, mit Clipverschluss, der leicht entfernt werden kann
Marke:  Kartell™ 0292110
Additional Details : Gewicht : 5.54000kg
Artikelnummer. 15937860
  • 219.00 CHF / 2000 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • CE-Kennzeichnung, IVD-zertifiziert
  • Universaltyp
  • Leicht abnehmbarer Clipon-Verschlussdeckel
  • Spezifikation
    Spezifikation
    500
    40 mm
    Polyoxymethylen (POM)
    Rot
    28 mm