Learn More
Tiron, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3734559
39.86 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
149-45-1
C6H10Na2O8S2
320.238
MFCD00149531
HEOKHLCODUWALT-UHFFFAOYSA-N
4,5-Dihydroxy-1,3-benzenedisulfonic acid, disodium salt monohydrate
131674010
4,5-Dihydroxybenzol-1,3-Disulfonsäure;molekularer Wasserstoff;Natrium
[HH].[HH].C1=C(C=C(C(=C1S(=O)(=O)O)O)O)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
149-45-1
C6H10Na2O8S2
320.238
MFCD00149531
HEOKHLCODUWALT-UHFFFAOYSA-N
4,5-Dihydroxy-1,3-benzenedisulfonic acid, disodium salt monohydrate
131674010
4,5-Dihydroxybenzol-1,3-Disulfonsäure;molekularer Wasserstoff;Natrium
[HH].[HH].C1=C(C=C(C(=C1S(=O)(=O)O)O)O)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tiron™
Schmelzpunkt >300.0°C
Strukturformel (HO)2C6H2(SO3Na)2·H2O
Beilstein 11, 297
Merck Index 15, 9621
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble.
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 332.21
Verlust bei Trocknung 4% to 6% (typically)
Verpackung Glasflasche
Farbe Weiß
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver