Learn More
Labcon™ TipTop™ Dispenser Caps for Blood Collection Tubes
Dispenses drops of filtered blood for clinical lab uses.
Marke: Labcon™ 5512-800-000-9
Additional Details : Gewicht : 0.25850kg
Beschreibung
- Spenderkappe mit integriertem Filter für Blutentnahmeröhrchen mit 13 oder 16 mm
- Passend für Standardröhrchen aus Glas oder Kunststoff
- Polyethylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Blood Dispenser Caps | |
Nicht autoklavierbar | |
Durchsichtig | |
5000/Karton | |
Unsteril |
16 mm | |
Polyethylen | |
1.000/Packung | |
ATP-, RNase/DNase-, Endotoxin-frei |