missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ Tiplaxtinin

Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
Tiplaxtinin is a plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) inhibitor (IC50 = 2.7 μM). Induces vascular smooth muscle cell apoptosis in vitro and reduces carotid artery neointimal formation in a rat vascular injury model. Promotes thrombolysis in rat and dog models of acute arterial thrombosis. Orally available.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | α-Oxo-1-(phenylmethyl)-5-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1H-indole-3-acetic acid |
| CAS | 393105-53-8 |
| Synonym | PAI 039, tiplasinin |
| Menge | 50 mg |
| Ziel | Additional Synthetic Protease Inhibitors |
| Summenformel | C24H16F3NO4 |
| Formelmasse | 439.38 |
| Reinheit | >98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur