missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TIPIN Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 11972-2-AP-150UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The function of this protein remains unknown.Spezifikation
| TIPIN | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| TIPIN | |
| TIMELESS interacting protein, TIPIN | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 54962 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 0.13 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q9BVW5 | |
| TIPIN | |
| TIPIN Fusion Protein Ag2595 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur