Learn More
IKA™ Spitzen in XL-Box
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 ml
Packungsgröße:
250 Stück
Beschreibung
- Im Lieferumfang enthalten sind 10 stapelbare Packungen
- Transparent
- Mit Kalibrierringen
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 10 ml |
| Farbe | Durchsichtig |
| Eigenschaften | Kalibrierringe |
| Verpackung | 25/Box, 10 Boxen/Packung |
| Produkttyp | Pipettenspitzen |
| Produktlinie | Spitze XL |