Learn More
Sampling Systems™ Spitze für PowderThief Probenehmer mit Durchmesser 25 mm
Wird weltweit in der pharmazeutischen, chemischen und Nahrungsmittelindustrie eingesetzt. Durch die Sampling Systems™ Spitze für PowderThief Probenehmer mit 25 mm Durchmesser kann ein einzelner Probenehmer Proben aus verschiedenen Volumina nehmen.
64.35 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Spitze |
---|---|
Material | Edelstahl (316L) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pulverprobennahme |
Durchmesser (metrisch) | 25 mm |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15819201
|
Sampling Systems™
1030CT-10 |
10 ml |
64.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15829201
|
Sampling Systems™
1030CT-20 |
20 mL |
64.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15839201
|
Sampling Systems™
1030CT-25 |
25 ml |
64.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Aus hochwertigem316L-Edelstahl
- Breites Spektrum von Probengrößen
- Breites Spektrum von Probenlängen
- Anwenderfreundlich
- Durch verschiedene Spitzen kann ein einzelner Probenehmer verwendet werden, um unterschiedliche Volumina genau zu messen
Spezifikation
Spitze | |
Edelstahl (316L) | |
Pulverprobennahme | |
25 mm |