Learn More
Tioconazol, Mikromol™
Artikelnummer. 17971466
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17971466 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17971466 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1307.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Tioconazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tioconazole
CAS 65899-73-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Tioconazole
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C16 H13 Cl3 N2 O S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Tioconazole, 1-[(2RS)-2-[(2-Chlorothiophen-3-yl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole
InChI-Formel InChI=1S/C16H13Cl3N2OS/c17-12-1-2-13(14(18)7-12)15(8-21-5-4-20-10-21)22-9-11-3-6-23-16(11)19/h1-7,10,15H,8-9H2
SMILES Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3ccsc3Cl)c(Cl)c1
IUPAC-Name 1-[2-[(2-Chlorthiophen-3-yl)methoxy]-2-(2,4-dichlorphenyl)ethyl]imidazol
Molekulargewicht (g/mol) 387.71
Menge 250 mg
Formelmasse 385,9814 g/mol