Beschreibung
TiO2 Mag Sepharose hat eine hohe Affinität zu Phosphopeptiden und ist eine effiziente Methode zur Anreicherung von Phosphopeptiden aus komplexen Proben. Das auf magnetischen Beads beruhende Format verbessert die Anwenderfreundlichkeit im Bereich der Probenvorbereitung und zeichnen sich durch hervorragende Eigenschaften für kleine Experimente aus. Die High-Density-Beads ermöglichen eine schnelle Erfassung durch magnetische Geräte mit hoher Sichtbarkeit, um eine zuverlässige Entnahme aller gebundenen Zielpeptide zu gewährleisten.
- Magnetische Beads zur selektiven Erfassung und Anreicherung von Phosphopeptiden
- Anwenderfreundlich - sichtbare und dichte magnetische Beads
- Einfaches Protokoll mit für die MS-Analyse optimierten Elutionsbedingungen
- Paralleles Handling der Proben bei Verwendung mit dem MagRack6 Trennwerkzeug - Verarbeiten von bis zu sechs Proben in weniger als einer Stunde
Spezifikation
Spezifikation
| Bead-Typ | TiO2 Mag-Sepharose |
| Matrix | Paramagnetische sphärische, hochgradig quervernetzte Agarose-Partikel |
| Partikelgröße | 37 bis 100 μm |
| Menge | 500 μl |
| Lagerungspuffer | 20 %ige Ethanol-Lagerlösung |
| Inhalt und Lagerung | 4 °C bis 30 °C (bei Raumtemperatur verwenden) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wird zur selektiven Erfassung und Anreicherung von Phosphopeptiden für die Biomarkerforschung verwendet |
| Ligand | TiO2 |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3