Learn More
Lovibond™ Tintometer™ Thymol-Blau-Tabletten
Zur Verwendung mit Lovibond-Testkits, Kolorimetern und Spektralphotometern. Die Verwendung von Tablettenreagenzien garantiert eine genaue Reagenziendosierung und ermöglicht somit präzisere Titrationen als herkömmliche Tropfenzähler-Testkits
Marke:  Lovibond™ 511650BT
Additional Details : Gewicht : 0.30000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15321735
  • 33.35 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 25-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zur Verwendung mit Lovibond-Testkits, Kolorimetern und Spektralphotometern.Die Verwendung von Tablettenreagenzien garantiert eine genaue Reagenziendosierung und ermöglicht somit präzisere Titrationen als herkömmliche Tropfenzähler-Testkits
  • Thymolblau-Tabletten
  • Erhältlich in Packungen mit 100 und 250 Stück
Spezifikation
Spezifikation
Photometrie-Tablettenreagenzien
Testkits, Kolorimeter und Spektralphotometer
100 Tabletten
Thymolblau-Tabletten