Learn More
Lovibond™ Tintometer™ Standardlösung Ammoniak, 5.2 mg/l NH4 = 4.0 mg/l N
Artikelnummer. 15362055
Click to view available options
:
Standardlösung Ammoniak
Artikelnummer. 15362055
Marke: Lovibond™ 2420801
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur Verwendung mit Lovibond-Testkits, Kolorimetern und Spektralphotometern
  • Standardlösung Ammoniak
  • 5.2 mg/l NH4 = 4.0mg/l N
  • Zur Verwendung mit Lovibond-Testkits, Kolorimetern und Spektralphotometern
Spezifikation
Beschreibung 5.2 mg/l NH4 = 4.0mg/l N
Zur Verwendung mit (Geräte) Testkits, Colorimeter und Spektralphotometer
Typ Ammoniaklösung