Learn More
Lovibond™ Tintometer™ SensoDirect 150 All-In-One Handheld Meter, pH/Redox
Beschreibung
- Includes:
- Instrument
- Batteries
- pH electrode
- Temperature probe
- Redox electrode
- pH buffer set with pH 4.0 and pH 7
- Instruction manual
- Guarantee sheet in case
- Features
- pH/Redox, Temperature °C/°F
- All in one
- Real time data logger
- Protective casing
- RS 232 / USB
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit (pH) | pH0 bis 14, ±pH0.02 + 2 Ziffern |
| Genauigkeit (mV) | 0 bis 1999 mV, 1 mV |
| Genauigkeit (Temperatur) | ±0.8 °C (1.5 °F) |
| Typ | SensoDirect 150 Set pH/Redox |
| Abmessungen (L x B x H) | 220 x 120 x 40 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Messung von pH/Redox, Gelöst-Sauerstoff und Leitfähigkeit/TDS |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Bereich (Leitfähigkeit) | 0 bis 200.0 μS |
| Bereich (mV) | mV bis 1999 mV bis 1999 mV |
| Bereich (TDS) | 0 bis 132,000 ppm |
| Mehr anzeigen |