Learn More
Lovibond™ Tintometer™ SensoDirect 150 All-In-One Handheld Meter, pH/Con/TDS
Beschreibung
- Test: pH Value; Range: 0 to 14
- Test: Conductivity; Range: 0 to 200uS/cm; 0.2 to 200mS/cm
- SensoDirect 150 meter
- Battery, 9V
- pH electrode, plastic, type 110
- Conductivity Electrode
- pH buffer set with pH 4.0 and pH 7
- Conductivity standard 1413 uS/cm
- Instruction manual and guarentee sheet
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit (pH) | pH0 bis 14, ±pH0.02 + 2 Ziffern |
| Genauigkeit (mV) | 0 bis 1999 mV, 1 mV |
| Genauigkeit (Temperatur) | ±0.8 °C (1.5 °F) |
| Typ | SensoDirect 150 Set pH/Con/TDS |
| Abmessungen (L x B x H) | 220 x 120 x 40 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Messung von pH/Redox, Gelöst-Sauerstoff und Leitfähigkeit/TDS |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Bereich (Leitfähigkeit) | 0 bis 200.0 μS |
| Bereich (mV) | mV bis 1999 mV bis 1999 mV |
| Bereich (TDS) | 0 bis 132,000 ppm |
| Mehr anzeigen |