Learn More
Lovibond™ Tintometer™ Reagenzien-Nachfüllpackung für Pooltester
Zur Verwendung mit Lovibond-Testkits, Kolorimetern und Spektralphotometern. Die Verwendung von Tablettenreagenzien garantiert eine genaue Reagenziendosierung und ermöglicht somit präzisere Titrationen als herkömmliche Tropfenzähler-Testkits
Marke: Lovibond™ 515870
25.04 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Reagenzien-Nachfüllpackung für Pooltester
- Enthält Reagenzien für 20 Tests für jeden Parameter:
- 20 x PHMB-Tablettenreagenzien
- 20 x Wasserstoffperoxid Rapid-Tablettenreagenzien
- 20 x säuernde PT Rapid-Tablettenreagenzien
- 20x Phenolrot Rapid Tablettenreagenzien
Spezifikation
Photometrie-Tablettenreagenzien | |
Testkits, Kolorimeter und Spektralphotometer | |
PHMB-Tabletten, Hydrogen Peroxid-Rapid-Tabletten, destillierende PT Rapid-Tabletten, Phenolrot Rapid-Tabletten (jeweils 20) | |
Reagenzien-Nachfüllpackung für Pooltester |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sicherheit und Handhabung
- COMBI-REFILL PACK TESTER 20 TAB PHMB,H2O2,PH,PT .
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: potassium iodide, sodium bisulphate