Learn More
Lovibond™ Tintometer™ PHMB Photometer-Tabletten
Artikelnummer. 15351905
Click to view available options
Menge:
100 Tabletten
250 Tabletten
Packungsgröße:
100 Stück
250 Stück
Artikelnummer. 15351905
Marke: Lovibond™ 516101BT
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur Verwendung mit Lovibond-Testkits, Kolorimetern und Spektralphotometern. Die Verwendung von Tablettenreagenzien garantiert eine genaue Reagenziendosierung und ermöglicht somit präzisere Titrationen als herkömmliche Tropfenzähler-Testkits
  • Die neue Blisterverpackung aus Aluminiumfolie bietet zusätzlichen Komfort für den traditionellen Schutz, der in Lovibonds langjähriger Tablettenproduktionstechnologie erreicht wird.
  • Mit dem neuen Blisterstreifen lassen sich die Tabletten einfach durch die Schutzfolie direkt in die Probe schieben.
  • Jede Tablette ist in einem individuell geformten Folienbecher enthalten, der mit dem neuesten Aluminium-Verbundwerkstoff ausgekleidet ist und die Produkt-Performance garantiert
  • Die Blisterpackung wurde auf 91 x 34 mm verkleinert, damit sie bequem gelagert und versendet werden kann.
  • Am Ende des Codes wird „BT“ angehängt, um die neue Verpackungsart zu identifizieren.
  • Einfach, Zeit sparend und praktisch
  • Bei Verwendung der Tabletten gemäß den mitgelieferten Anweisungen bestehen keine Sicherheitsrisiken.
  • Für alle Reagenzien sind Sicherheitsdatenblätter verfügbar.
Specifications
Zur Verwendung mit (Anwendung) Photometrie-Tablettenreagenzien
Zur Verwendung mit (Geräte) Testkits, Kolorimeter und Spektralphotometer
Menge 250 Tabletten
Typ PHMB Photometer-Tabletten