Learn More
Lovibond™ Tintometer™ Phenolrot-Lösung, 15 ml
Zur Verwendung mit Lovibond-Testkits, Kolorimetern und Spektralphotometern
Marke: Lovibond™ 471046
Additional Details : Gewicht : 0.30000kg Transport : UN number : 1120 Chem class : 3 Pack group : III
Beschreibung
- Phenolrot-Lösung
- 15 ml
- Packung mit 6 Flaschen
Spezifikation
pH-Test | |
Testkits, Kolorimeter und Spektralphotometer | |
15 ml | |
Phenolrot-Lösung |
Sicherheit und Handhabung
- SOLUTION ROUGE DE PHENOL 15 ML
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: butan-2-ol