Learn More
Lovibond™ Tintometer™ Nitrit Nr. 1 Tabletten
Click to view available options
Menge:
100 Tabletten
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Nitrit Nr. 1 Tabletten
- Flasche mit 100
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Photometrie-Tablettenreagenzien |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Testkits, Kolorimeter und Spektralphotometer |
| Menge | 100 Tabletten |
| Typ | Nitrit Nr. 1 Tabletten |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- X100 NITRITE NO.1 TABLETS .
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium bisulphate