Learn More
Lovibond™ Tintometer™ Mangan LR Nr. 2 Tabletten
Zur Verwendung mit Lovibond-Testkits, Kolorimetern und Spektralphotometern. Die Verwendung von Tablettenreagenzien garantiert eine genaue Reagenziendosierung und ermöglicht somit präzisere Titrationen als herkömmliche Tropfenzähler-Testkits
Marke:  Lovibond™ 516091BT
Additional Details : Gewicht : 0.75000kg Transport : UN number : 2680 Chem class : 8 Pack group : II
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15331905
  • 107.00 CHF / 250 Stück
Verfügbar ab
04-05-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
For use with Lovibond test kits, colorimeters and spectrophotometers. Using tablet reagents guarantees exact reagent dosing, allowing for more precise titrations than traditional drop count test kits
  • Bereich: 0.2 bis 4 mg/l
  • Parameter: Mangan
  • Methode: Formaldoxim
  • Die neue Blisterverpackung aus Aluminiumfolie bietet zusätzlichen Komfort für den traditionellen Schutz, der in Lovibonds langjähriger Tablettenproduktionstechnologie erreicht wird.
  • Mit dem neuen Blisterstreifen lassen sich die Tabletten einfach durch die Schutzfolie direkt in die Probe schieben.
  • Jede Tablette ist in einem individuell geformten Folienbecher enthalten, der mit dem neuesten Aluminium-Verbundwerkstoff ausgekleidet ist und die Produkt-Performance garantiert
  • Die Blisterpackung wurde auf 91 x 34 mm verkleinert, damit sie bequem gelagert und versendet werden kann.
  • Am Ende des Codes wird „BT“ angehängt, um die neue Verpackungsart zu identifizieren.
  • Einfach, Zeit sparend und praktisch
  • Bei Verwendung der Tabletten gemäß den mitgelieferten Anweisungen bestehen keine Sicherheitsrisiken.
  • Für alle Reagenzien sind Sicherheitsdatenblätter verfügbar.
Spezifikation
Spezifikation
Photometrie-Tablettenreagenzien
250 Tabletten
Mangan LR Nr. 2 Tabletten
Testkits, Kolorimeter und Spektralphotometer
0,2 bis 4 mg/l